Thermometer probes
Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
N° de catalogue 620-0365
Fournisseur:   COMARK
Thermometer probes
N° de catalogue 620-0365
Fournisseur:  COMARK
Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
Prix
134,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −40...+150 °C
  • Désignation:
    Food penetration probe with thermistor, blue cap with cable (1 m), PX25L
  • Seq:
    05
  • Ø×L:
    3,3×100 mm