Thermometer probes
Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L, −40...+150 °C, 3,3×100 mm
N° de catalogue 620-3175
Fournisseur: COMARK
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−40...+150 °C
- Désignation:Food penetration probe with thermistor, white cap with cable (1 m), PX22L
- Seq:02
- Ø×L:3,3×100 mm