Thermometer probes
Thermometer probes
Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L, −100...+250 °C, 1,6×100 mm
N° de catalogue COMAPT23L
Fournisseur:   COMARK
Thermometer probes
N° de catalogue COMAPT23L
Fournisseur:  COMARK
Thermometer probes
Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L, −100...+250 °C, 1,6×100 mm
Prix
152,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −100...+250 °C
  • Désignation:
    Food probe, type T, with 0,7 m steel braided lead, PT23L
  • Seq:
    01
  • Ø×L:
    1,6×100 mm