Thermometer probes
Sonde de type K à réponse rapide et connecteur sub-miniature, PK24M, −50…+250 °C, 3,3×100 mm
N° de catalogue 620-3172
Fournisseur: COMARK
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Plage de mesure:−50…+250 °C
- Désignation:Sonde de type K à réponse rapide et connecteur sub-miniature, PK24M
- Application:Pénétration
- Ø×L:3,3×100 mm