Thermometer probes
Thermometer probes
Sonde industrielle de type K à connecteur sub-miniature, IK21M, −100...+850 °C, 1,5×100 mm
N° de catalogue 620-3171
Fournisseur:   COMARK
Thermometer probes
N° de catalogue 620-3171
Fournisseur:  COMARK
Thermometer probes
Sonde industrielle de type K à connecteur sub-miniature, IK21M, −100...+850 °C, 1,5×100 mm
Prix
303,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −100...+850 °C
  • Désignation:
    Sonde industrielle de type K à connecteur sub-miniature, IK21M
  • Application:
    Immersion
  • Ø×L:
    1,5×100 mm