Thermometer probes
Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK29M, −100…+250 °C, - mm
  COMAAK29M
 :   COMARK
Thermometer probes
  COMAAK29M
 :  COMARK
Thermometer probes
Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK29M, −100…+250 °C, - mm
89,50 €
1 * 1 ST
 : Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Plage de mesure:
    −100…+250 °C
  • Désignation:
    Flexible wire type K air probe, with sub-miniature connector, AK29M
  • Ø×L:
    - mm