Thymolphthaleine, pur indicateur
Flacon verre pour solides, 10 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Thymolphthaleine, pur indicateur
N° de catalogue ACRO151460100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 125-20-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
- Numéro CAS:125-20-2
- Formule:C₂₈H₃₀O₄
- Numéro MDL:MFCD00005909
- Poids moléculaire:430.54 g/mol
- Index Merck:12,09542
- Point de fusion:251…253 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-729-7
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 %
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Visual transition interval:from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:10 g