D(+)-Galactose 99+%
Flacon plastique, 1 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Galactose 99+%
N° de catalogue ACRO150610010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 59-23-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:59-23-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00151230
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,04356
- Point d'ébullition:527 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:165…168 °C
- Densité:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-416-4
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.3 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.1 % (on dry substance)
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
- Cat. No.:ACRO150610010