D(+)-Mannose 99+%
Flacon plastique, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D(+)-Mannose 99+%
N° de catalogue ACRO150601000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 3458-28-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numéro CAS:3458-28-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00064122
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,05772
- Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:133 °C
- Densité:1,539 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:222-392-4
Documents
ACRO15060
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.45 %
- HPLC:≥99.0 %
- Appearance of solution:(10 % in water) Clear
- Bacterial endotoxins:(LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
- Specific optical rotation:+13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g