D(+)-Mannose 99+%
D(+)-Mannose 99+%
Flacon plastique, 25 g
N° de catalogue ACRO150600250
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Mannose 99+%
N° de catalogue ACRO150600250
Numéro CAS:  3458-28-4
D(+)-Mannose 99+%
D(+)-Mannose 99+%
Flacon plastique, 25 g
Numéro CAS:  3458-28-4
Prix
53,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:3458-28-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064122
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:13,05772
  • Point d'ébullition:376 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:133 °C
  • Densité:1,539 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:222-392-4
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.45 %
  • HPLC:
    ≥99.0 %
  • Appearance of solution:
    (10 % in water) Clear
  • Bacterial endotoxins:
    (LAL-test) 0.5 E.U. in 1 ml of a 0.1% soln.
  • Specific optical rotation:
    +13.5° to +14.9° (20°C, 589 nm) (c=10, water) (after 24 hours, on dry substance)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    25 g