Uridine 99%
Flacon Verre, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- Numéro CAS:58-96-8
- Formule:C₉H₁₂N₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00006526
- Poids moléculaire:244.20 g/mol
- Point de fusion:162…170 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-407-5
Documents
ACRO14077
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:162 to 170 °C
- Loss on drying:≤1 % (105 °C, 2 hrs)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥98.5 %
- UV spectrophotometry:≥98 % (lambda max. 262 nm, pH 7)
- UV transmittance:≥95 % (c=1, H2O, 430 nm) 1 cm cell
- Ratio of Absorbances:0.72 to 0.76 (A250/A260)
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g