1-Méthylimidazole 99%
Flacon verre pour solides, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
1-Méthylimidazole 99%
N° de catalogue ACRO126995000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 616-47-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
- Numéro CAS:616-47-7
- Formule:C₄H₆N₂
- Numéro MDL:MFCD00005292
- Poids moléculaire:82.11 g/mol
- Point d'ébullition:198 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–2 °C
- Densité:1,03 g/cm³
- Point d'éclair:92 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-484-7
- UN:2922
- ADR:8,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤15 APHA
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



