Galactitol 99+%
Galactitol 99+%
Flacon Verre, 100 g
N° de catalogue ACRO117701000
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Galactitol 99+%
N° de catalogue ACRO117701000
Numéro CAS:  608-66-2
Galactitol 99+%
Galactitol 99+%
Flacon Verre, 100 g
Numéro CAS:  608-66-2
Prix
93,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:608-66-2
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064288
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Point d'ébullition:275…280 °C (1 mmHg)
  • Point de fusion:188…189 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:210-165-2
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to off-white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    187 to 191 °C
  • Water:
    ≤1.0 % (K.F.)
  • Solubility:
    (3 % in water) Colorless
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤0.003 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.01 % (in dilute NH4OH)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 g
Spécifications