Dipropylamine 99%
Flacon Verre, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dipropylamine 99%
N° de catalogue ACRO117492500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 142-84-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: N-Propyl-1-propanamine
- Numéro CAS:142-84-7
- Formule:C₆H₁₅N
- Numéro MDL:MFCD00009362
- Poids moléculaire:101.19 g/mol
- Index Merck:12,03406
- Point d'ébullition:109,4 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–63 °C
- Densité:0,74 g/cm³
- Point d'éclair:7 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-565-9
- UN:2383
- ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.2 %
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤15 APHA
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 mL