Acide 3,4-dihydroxybenzoïque 97%
Flacon verre pour solides, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque 97%
N° de catalogue ACRO114890250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 99-50-3
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Protocatechuic acid
- Numéro CAS:99-50-3
- Formule:C₇H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00002509
- Poids moléculaire:154.12 g/mol
- Index Merck:12,08080
- Point d'ébullition:125 - 135 °C (0,001 -rr)
- Point de fusion:198…202 °C
- Densité:1,5415 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-760-0
Documents
ACRO11489
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Beige to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:198 to 202 °C
- HPLC:≥96.0 %
- Titration with NaOH:≥96.0 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



