DEPC, Millipore®
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue 298711-100
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
DEPC, Millipore®
N° de catalogue 298711-100
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS: 1609-47-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
- Numéro CAS:1609-47-8
- Formule:O(COOC₂H₅)₂
- Numéro MDL:MFCD00009106
- Poids moléculaire:162.14 g/mol
- Index Merck:13,08088
- Point d'ébullition:93 °C (1013 hPa)
- Densité:1,123 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:69 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:216-542-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g



