Sodium désoxycholate, Millipore®
Flacon verre pour solides, 1 kg
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Sodium désoxycholate, Millipore®
N° de catalogue 264101-1
Fournisseur: Merck Millipore (Calbiochem)
Numéro CAS: 302-95-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
- Numéro CAS:302-95-4
- Formule:C₂₄H₃₉NaO₄
- Numéro MDL:MFCD00064139
- Poids moléculaire:414.56 g/mol
- Point de fusion:357…365 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:206-132-7
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg