Paracetamol 98%
Flacon plastique, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Paracetamol 98%
N° de catalogue ACRO102332500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 103-90-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
- Numéro CAS:103-90-2
- Formule:C₈H₉NO₂
- Numéro MDL:MFCD00002328
- Poids moléculaire:151.16 g/mol
- Index Merck:13,00048
- Point d'ébullition:388 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:168…172 °C
- Densité:1,293 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-157-5
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:168 to 172 °C
- HPLC:≥97.5 %
- Gel strength:500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C)
- Ash:≤6 %
- Microbial contamination:≤1000 /g (Total plate count)
- pH:5.7 to 7.5 (1.5 % in water)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:250 g