Eau
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue AMBI9922
Marketsource
Fournisseur: Ambion
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



