Verification wall-mounted thermometers
0…50 °C, ±1,0 %, 160 mm, 40 mm, Alcool bleu
N° de catalogue 620-1160
Aller à :
Arrêté
Product Details & Documents
Ces thermomètres muraux ayant subi des tests gouvernementaux sont livrés avec une certificat de vérification (620-1160).
- Deux finitions: érable acajou ou hêtre naturel
- Design pratique
- Choix de trois remplissages
Remplissage à l'alcool rouge ou bleu.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Largeur:40 mm
- Longueur:160 mm
- Seq:05
- Précision:±1,0 %
- Remplissage:Alcool bleu
- Plage de mesure:0…50 °C