Verification wall-mounted thermometers
−10…+50 °C, ±1,0 %, 125 mm, 30 mm, Mercure
N° de catalogue 620-3152
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Ces thermomètres muraux ayant subi des tests gouvernementaux sont livrés avec une certificat de vérification (620-1160).
- Deux finitions: érable acajou ou hêtre naturel
- Design pratique
- Choix de trois remplissages
Remplissage à l'alcool rouge ou bleu.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Largeur:30 mm
- Longueur:125 mm
- Seq:04
- Précision:±1,0 %
- Remplissage:Mercure
- Plage de mesure:−10…+50 °C