Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 1,000 - 1,500 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
N° de catalogue AMARH801624
Fournisseur:   Amarell
Density hydrometers
N° de catalogue AMARH801624
Fournisseur:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 1,000 - 1,500 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Prix
20,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    280 - 300 mm
  • Seq:
    79
  • Division:
    0,005 g/cm³
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,500 g/cm³