Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 0,800 - 0,900 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
N° de catalogue AMARH801054
Fournisseur:   Amarell
Density hydrometers
N° de catalogue AMARH801054
Fournisseur:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
Hydrometer, 0,800 - 0,900 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Prix
18,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
  • Désignation:
    Hydrometer
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    55
  • Division:
    0,001 g/cm³
  • Plage de mesure:
    0,800 - 0,900 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.