Density hydrometers
Hydrometer 6, 1,000 - 1,060 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
N° de catalogue AMARH800144
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
- Paper scale and shot weighted body
- Hydrometer accuracy ±1 scale division
- Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Spécifications
- Désignation:Hydrometer 6
- Longueur:300 mm
- Seq:36
- Division:0,001 g/cm³
- Plage de mesure:1,000 - 1,060 g/cm³
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.