Hydrometer cylinders
1000 ml, 65 mm, 440 mm, Hydrometer cylinder on foot with spout
N° de catalogue AMARH860812
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Désignation:Hydrometer cylinder on foot with spout
- Seq:03
- Hauteur int.:440 mm
- Ø int.:65 mm