Twaddle hydrometers
Twaddle hydrometer, 74 – 102 °TW, 0,5 °TW, 280 mm
N° de catalogue 614-1624
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Hydrometers for sugar with scales.
Calibration temperature of 15.6 °C.
Spécifications
- Désignation:Twaddle hydrometer
- Longueur:280 mm
- Division:0,5 °TW
- Plage de mesure:74 – 102 °TW