Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
60 - 90 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
N° de catalogue ALLA3910FC060/20QP
Fournisseur:   Alla France
Hydrometers, Brix
N° de catalogue ALLA3910FC060/20QP
Fournisseur:  Alla France
Hydrometers, Brix
Hydrometers, Brix
60 - 90 °Bx, 0,1 °Bx, 300 mm
Prix
55,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Spécifications
  • Longueur:
    300 mm
  • Division:
    0,1 °Bx
  • Plage de mesure:
    60 - 90 °Bx