Hydromètres à usage général, S50
1,100 - 1,150 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
N° de catalogue ALLA3502SC11060MQP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres à usage général, gradués en SG et étalonnés à 15 °C.
: ISO 650.
Spécifications
- Longueur:190 mm
- Seq:06
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:1,100 - 1,150 g/ml