Hydromètres à usage général, S50
0,900 - 0,950 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
N° de catalogue ALLA3502SC09060BQP
Fournisseur:   Alla France
Hydromètres à usage général, S50
N° de catalogue ALLA3502SC09060BQP
Fournisseur:  Alla France
Hydromètres à usage général, S50
Hydromètres à usage général, S50
0,900 - 0,950 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
Prix
31,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydromètres à usage général, gradués en SG et étalonnés à 15 °C.
 : ISO 650.
Spécifications
  • Longueur:
    190 mm
  • Seq:
    04
  • Division:
    0,002 g/ml
  • Plage de mesure:
    0,900 - 0,950 g/ml