Hydromètres à usage général, S50
0,850 - 0,900 g/ml, 0,002 g/ml, 190 mm
Catalog # ALLA3502SC08560BQP
Supplier: Alla France
Jump to:
Product Details & Documents
Hydromètres à usage général, gradués en SG et étalonnés à 15 °C.
Certifications: ISO 650.
Specifications
- Longueur:190 mm
- Seq:03
- Division:0,002 g/ml
- Plage de mesure:0,850 - 0,900 g/ml