Standard hydrometers
M50, 1,250 - 1,300 g/ml, 0,001 g/ml, 270 mm
N° de catalogue ALLA3500MC12520MQP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Ces instruments suivent rigoureusement les principes de fabrication et d'étalonnage relatifs aux normes.
- Température de calibration: +20 °C
- Lecture au-dessous du ménisque
- Un trait de repère signale sur la tige tout déplacement de l'échelle de mesure
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
ALLA3100MC12020BQP_TDS_EN
Datasheet
Spécifications
- Longueur:270 mm
- Seq:105
- Division:0,001 g/ml
- Modèle:M50
- Plage de mesure:1,250 - 1,300 g/ml