Standard hydrometers
Standard hydrometers
L50, 1,750 - 1,800 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
  ALLA3500LC17520HQP
Standard hydrometers
  ALLA3500LC17520HQP
Standard hydrometers
Standard hydrometers
L50, 1,750 - 1,800 g/ml, 0,0005 g/ml, 335 mm
93,50 €
1 * 1 ST
Ces instruments suivent rigoureusement les principes de fabrication et d'étalonnage relatifs aux normes.
  • Température de calibration: +20 °C
  • Lecture au-dessous du ménisque
  • Un trait de repère signale sur la tige tout déplacement de l'échelle de mesure
Certifications: NF, ISO, BS and DIN.
Ordering information: Include three calibration points (factory certificate or accredited laboratory certificate on request). The calibration points should be specified when ordering.
Delivery information: Supplied with certificate of conformity to ISO 649 (corresponding to BS718, DIN12791, NF B 35511).
Documents
  • Longueur:
    335 mm
  • Seq:
    309
  • Division:
    0,0005 g/ml
  • Modèle:
    L50
  • Plage de mesure:
    1,750 - 1,800 g/ml