Hydromètres
Hydrometer, 1,500 – 2,000 SG, 0,005 SG, 235 mm, Verre
N° de catalogue ALLA3052FG150/60QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Hydromètres en verre étalonnés à 60 °F (15,56 °C).
- Graduation en gravité spécifique (SG)
- Lecture sous le ménisque
Emballage: En boîtier plastique.
Services: Autres températures de calibration sur demande.
Spécifications
- Désignation:Hydrometer
- Longueur:235 mm
- Matière:Verre
- Seq:04
- Division:0,005 SG
- Plage de mesure:1,500 – 2,000 SG