Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 70, 1,0, 320 mm
N° de catalogue ALLA0400TB070/15QP
Fournisseur:   Alla France
Baumé hydrometers
N° de catalogue ALLA0400TB070/15QP
Fournisseur:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
0 - 70, 1,0, 320 mm
Prix
23,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
  • Longueur:
    320 mm
  • Seq:
    05
  • Division:
    1,0
  • Plage de mesure:
    0 - 70