Vanadium (V) oxyde ≥99.2%
Vanadium (V) oxyde ≥99.2%
Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue 11093.A1
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde ≥99.2%
N° de catalogue 11093.A1
Numéro CAS:  1314-62-1
Vanadium (V) oxyde ≥99.2%
Vanadium (V) oxyde ≥99.2%
Flacon plastique, 1 kg
Numéro CAS:  1314-62-1
Prix
214,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Purity: 99.2% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: Powder Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in acids and alkalies Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
As an oxidation catalyst, in refractories, as a ceramics Colourant, in the manufacture of vanadium salts, and as a dye
Synonymes:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • Numéro CAS:1314-62-1
  • Formule:O₅V₂
  • Numéro MDL:MFCD00011457
  • Poids moléculaire:181.88 g/mol
  • Index Merck:14,9921
  • Point d'ébullition:1750 °C (déc.)
  • Point de fusion:690 °C
  • Densité:3,357
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications