Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Vanadium (V) oxyde ≥99.99% (base métaux)

Vanadium (V) oxyde ≥99.99% (base métaux)

Flacon verre pour solides, 10 g
N° de catalogue 10904.09
Santé
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde ≥99.99% (base métaux)
N° de catalogue 10904.09
Numéro CAS:  1314-62-1
Vanadium (V) oxyde ≥99.99% (base métaux)
Vanadium (V) oxyde ≥99.99% (base métaux)

Flacon verre pour solides, 10 g

Numéro CAS:  1314-62-1
Prix
204,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents

Purity: 99.99% CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Density: 3.357 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457

Synonymes:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • Numéro CAS:1314-62-1
  • Formule:O₅V₂
  • Numéro MDL:MFCD00011457
  • Poids moléculaire:181.88 g/mol
  • Index Merck:14,9921
  • Point d'ébullition:1750 °C (déc.)
  • Point de fusion:690 °C
  • Densité:3,357
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    10 g

Spécifications