Accessoires
Accessoires
Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
N° de catalogue 228-1190
Fournisseur:   BURKLE
Accessoires
N° de catalogue 228-1190
Fournisseur:  BURKLE
Accessoires
Accessoires
Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
Prix
85,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 m
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
  • Seq:
    12