Hose clips
Hose clips
6 - 6,5 mm, blanc
N° de catalogue BURK8678-0006
Fournisseur:   BURKLE
Hose clips
N° de catalogue BURK8678-0006
Fournisseur:  BURKLE
Hose clips
Hose clips
6 - 6,5 mm, blanc
Prix
6,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    6 - 6,5 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Seq:
    01