Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
250 ml, 104 mm, 50 mm, transparent
N° de catalogue BURK6202-0250
Fournisseur:   BURKLE
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
N° de catalogue BURK6202-0250
Fournisseur:  BURKLE
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
Conteneurs avec bouchon à vis, multi-usage
250 ml, 104 mm, 50 mm, transparent
Prix
7,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with PE screw lid.
  • Suitable for use with foodstuffs
  • No crevices
  • Very good chemical and temperature resistance
Contents can be recognised easily due to the transparent sides. Emptying without residues.
Spécifications
  • Ø ext.:
    104 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Couleur:
    transparent
  • Hauteur:
    50 mm