Flacons à prélèvement, siphon à immersion
Echantillonneur par immersion pour échantillons liquides, transparent, PP, 500 mm, 22 mm
Catalog # BURK5315-0050
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
Échantillonneur pour retrait simple des échantillons liquides.
- En PP transparent
- Échantillonnage toutes couches ou à point possible
- Partie supérieure dotée d'un clapet anti-retour, partie inférieure avec valve à bille
Documents
Specifications
- Ø:22 mm
- Couleur:transparent
- Désignation:Echantillonneur par immersion pour échantillons liquides
- Longueur:500 mm
- Matière:PP
- Seq:01