Nitrométhane 96% ACS
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Nitrométhane 96% ACS
N° de catalogue ACRO424015000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 75-52-5
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Index Merck:13,06644
- Point d'ébullition:101,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,12 g/cm³
- Point d'éclair:35 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
Documents
ACRO42401
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.05 % (Coulometric)
- GC:≥95 %
- Color scale:≤10 APHA
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL