Acide molybdique ACS
Flacon plastique, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide molybdique ACS
N° de catalogue ACRO423981000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7782-91-4
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7782-91-4
- Formule:H₂MoO₄
- Numéro MDL:MFCD00036287
- Poids moléculaire:161.95 g/mol
- Index Merck:13,06262
- Point d'ébullition:~ 300 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:300 °C
- Densité:3,1 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-970-5
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Titration:≥85.0 % (Precipitation titraton of molybdate)
- Chloride (Cl):≤0.002 %
- Phosphate (PO4):≤5 ppm
- Sulfate (SO4):≤0.2 %
- AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2):≤0.001 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.01 % (in dilute NH4OH)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g