D(-)-Mannitol ACS
Flacon plastique, 1 kg
: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- :69-65-8
- :HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- :MFCD00064287
- :182.17 g/mol
- :13,05769
- :290 - 295 °C (4 hPa)
- :165…170 °C
- :1,49 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :200-711-8
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.05 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
- Residue after ignition:≤0.01 %
- Specific optical rotation:+23.3° to +24.3° (25°C, 589 nm)
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm (as Pb)
- Titrable acid:≤0.0008 meq/g
- Insoluble matter:≤0.01 %
- Reducing sugars:Passes test
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.