Iode 99.8+% ACS
Flacon Verre, 5 g
- :7553-56-2
- :I₂
- :MFCD00011355
- :253.81 g/mol
- :13,05036
- :185 °C (760 mmHg)
- :113 °C
- :4,9 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-442-4
- :3495
- :8,III
- Appearance:Grey Metallic spheres
- Titration Iodometric:≥99.8 %
- Non-volatile matter:≤0.01 %
- Chlorine and Bromine (as Cl):≤0.005 %
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 g