Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes avec largeur de fente de 4,0 mm, bouchon jaune, 80 - 800 µl, Stérile
  732-0023
 :   BTX
Electroporation Cuvettes Plus
  732-0023
 :  BTX
Electroporation Cuvettes Plus
Electroporation Cuvettes Plus
Cuvettes avec largeur de fente de 4,0 mm, bouchon jaune, 80 - 800 µl, Stérile
261,00 €
1 * 50 ST
Cuves de haute qualité, à usage unique, disponibles en 3 tailles; compatibles avec la plupart des systèmes d'électroporation.
  • Fournies avec une pipette de transfert pour manipuler les échantillons, et irradiées aux rayons gamma; ces deux critères garantissent la stérilité
  • Électrodes en aluminium poli dans les cuves, pour réduire la formation d'arcs
  • Les cuves (sans couvercle) sont autoclavables
Cuvette caps are round for easy, one-handed removal, and are colour-coded for quick identification.
  • Stérilité:
    Stérile
  • Volume:
    80 - 800 µl
  • Désignation:
    Cuvettes avec largeur de fente de 4,0 mm, bouchon jaune
  • Seq:
    5
Accessories
  •  
    Désignation
  • 732-0779
    Porte-cuvettes, 20 positions numérotées
    1 * 1 ST - 109,00 €