Électrodes, Array™ 2 aiguilles
Électrodes, Array™ 2 aiguilles
2-Needle Array™, écart de 10 mm (nécessite la poignée 2-Needle Array™)
N° de catalogue 732-0018
Fournisseur:   BTX
Électrodes, Array™ 2 aiguilles
N° de catalogue 732-0018
Fournisseur:  BTX
Électrodes, Array™ 2 aiguilles
Électrodes, Array™ 2 aiguilles
2-Needle Array™, écart de 10 mm (nécessite la poignée 2-Needle Array™)
Prix
317,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Les électrodes Array™ à 2 aiguilles sont des électrodes de style aiguille spécialement conçues pour les applications in vivo d'administration de médicaments et d'expression des gènes. L'électrode se compose d'un manche Array™ à 2 aiguilles réutilisable et de barrettes de 2 aiguilles stériles et à usage unique.
  • Électrode en acier inoxydable, manche Delrin
  • Technique non virale simple, économique et sûre pour transfert génétique in vivo par injection directe d'ADN plasmidique dans un muscle
L'électrode est disponible en deux formats. Le manche et la barrette de 2 aiguilles de 5 mm sont recommandés pour les petites masses musculaires telles que le muscle tibial de souris. Le manche et la barrette de 2 aiguilles de 10 mm sont recommandés pour les masses musculaires supérieures telles que le muscle gastrocnémien de rat.
Compatibilité du générateur: ECM® 830, ECM® 2001
Plage de tensions: 0 - 500 V
Plage de longueurs d'impulsion: 10 µs à 99 ms dans une solution PBS
Longueur du manche: 8 cm
Longueur de l'aiguille: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous: [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    2-Needle Array™, écart de 10 mm (nécessite la poignée 2-Needle Array™)
  • Seq:
    02