Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
50 ml, 90 mm, 52 mm, GL 40, 34/35 NS
N° de catalogue BRND93170
Fournisseur:   Brand
Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
N° de catalogue BRND93170
Fournisseur:  Brand
Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
Erlenmeyer, col large, avec bouchons à vis
50 ml, 90 mm, 52 mm, GL 40, 34/35 NS
Prix
38,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, highly translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Resistant to heat up to +121 °C (for 20 m), prolonged use +100 °C
  • Also sealable with standard ground joint stoppers (stoppers not supplied)
With easy to read graduations. Autoclavable. The flasks feature a stopper bed and can also be sealed with standard ground joint polypropylene stoppers.
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    52 mm
  • Rodage femelle:
    34/35 NS
  • Filetage:
    GL 40
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    90 mm