Flacons à prélèvement
Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec, PTFE/Acier, 125 mm, 80 mm, 500 ml
  BRND90454
 :   Brand
Flacons à prélèvement
  BRND90454
 :  Brand
Flacons à prélèvement
Flacons à prélèvement
Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec, PTFE/Acier, 125 mm, 80 mm, 500 ml
237,00 €
1 * 1 ST
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
  • Ø:
    80 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Désignation:
    Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
  • Longueur:
    125 mm
  • Matière:
    PTFE/Acier
Accessories
  •  
    Désignation
  • BRND90470
    Rallonge pour flacon à prélèvement, 600 mm de long
    1 * 1 ST - 121,00 €