Flacons à prélèvement
Flacons à prélèvement
Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec, PTFE/Acier, 95 mm, 70 mm, 250 ml
N° de catalogue BRND90448
Fournisseur:   Brand
Flacons à prélèvement
N° de catalogue BRND90448
Fournisseur:  Brand
Flacons à prélèvement
Flacons à prélèvement
Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec, PTFE/Acier, 95 mm, 70 mm, 250 ml
Prix
205,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Spécifications
  • Ø:
    70 mm
  • Capacité:
    250 ml
  • Désignation:
    Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
  • Longueur:
    95 mm
  • Matière:
    PTFE/Acier
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND90470
    Rallonge pour flacon à prélèvement, 600 mm de long
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 121,00 €