Flacons à prélèvement
Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec, PTFE/Acier, 65 mm, 55 mm, 100 ml
N° de catalogue BRND90438
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
- PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Spécifications
- Ø:55 mm
- Capacité:100 ml
- Désignation:Flacon à prélèvement avec rebord renforcé et bec
- Longueur:65 mm
- Matière:PTFE/Acier
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRND90470Rallonge pour flacon à prélèvement, 600 mm de longConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 121,00 €